Learn More
Brand™ Graduierte Becher mit Henkel, geprägte Skala
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
24 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Polypropylen.
- Ergonomischer Griff für sicheren Halt.
- Der funktionelle Ausguss erleichtert die Vermeidung von verschütteten Flüssigkeiten.
- Die geprägte Skala löst sich beim Autoklavieren nicht ab.
- Autoklavierbar bei 121 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 117 mm |
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Material | PP (Polypropylen) |
| Höhe (metrisch) | 181 mm |
| Schritten | 20 ml |
| Menge | 6/Packung |
| Typ | Becher |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Ja |
| Zertifizierung/Konformität | GmbH und Co. KG |
| Mehr anzeigen |