Learn More
Kartell™ Bodenplatte für Reagenzglasgestell
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
- Grundplatte, die zwei Reagenzglasgestellen von Kartell™ der Serien 130 bis 135 in den vorgesehenen Schlitzen aufnehmen kann
- Nützlich für kolorimetrische Analysen und zur Lagerung von Standardproben
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Grundplatte |
| Farbe | Weiß |
| Aufnahmevermögen | Reagenzglasgestelle (Art 130 bis 135 Serie) |
| Material | Polypropylen |
| Positionen | 2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nützlich für kolorimetrische Analysen und zur Lagerung von Standardproben |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kartell™ 130 – 131 – 135 |
| Menge | 1er-Packung |
| Abmessungen (L x B x H) | 156 x 202 x 13.5 mm |
| Höhe (metrisch) | 13,5 mm |