Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn
Artikelnummer. p-8002459 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
50 cm
65 cm
80 cm
100 cm
125 cm
150 cm
Gesamtlänge (metrisch):
60 cm
74 cm
90 cm
109 cm
134 cm
159 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10261972
Marke: Buerkle™ 56000502
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Länge 1,2 m und Absperrhahn.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
  • Dichtungen aus PTFE
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Förderleistung bis ca. 12 l/min
  • Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industrie
Flussrate 200 mL/Hub
Enthält Auslaufschlauch und Hahn
Öffnungsgröße (metrisch) 32 mm
Gewicht (metrisch) 0,8 kg
Gesamtlänge (metrisch) 60 cm
Zur Verwendung mit Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Tiefe (metrisch) 50 cm
Pumpenrohrlänge 50 cm
Resistenzeigenschaften Chemisch beständig
Typ Zylinderpumpe
Material Polypropylen, PTFE