Learn More
Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen
 Sie sind aus Polypropylen gefertigt und zeichnen sich daher durch besondere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Kartell™ Analysetrichter aus Polypropylen sind speziell für die analytische Chemie konzipiert.
Marke:  Kartell™ 0014500
Additional Details : Gewicht : 0.00180kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050951
Menge Preis
1 1.40 CHF / 1 Stück
20 1.23 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 18-11-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Manufactured with polypropylene for strength and durability. Kartell™ Polypropylene Analytical Funnels are designed specifically for analytical chemistry.
  • Nimmt Filterpapier in Standardgröße auf
  • Seiten im Winkel von 60° mit internen und externen Rippen, um die Filtration zu beschleunigen und Drucksperren zu vermeiden
  • Widersteht kurzzeitig Temperaturen bis zu 135 °C
  • Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min
  • Geeignet für Lebensmittel
Spezifikation
Spezifikation
27 mm
Polypropylen
Ja
37 mm
3.5 ml
56.3 mm
Für Lebensmittel geeignet