Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 3, 4 & 5.
- Gut sichtbare gelbe Farbe für mehr Mitarbeitersicherheit.
- Ideal geeignet für Arbeiten mit wasserlöslichen Chemikalien, Sprühnebel und Staub in industriellen Reinigungs- und Wartungsbereichen mit geringem Druck.
- Einweg-Schutzkleidung zur Verbesserung von Sicherheit und Tragekomfort in Hochrisikobereichen – fungiert als sprüh- und flüssigkeitsabweisende Barriere gegen schädliche Chemikalienspritzer, Flüssigkeiten oder Staubpartikel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | A71 Overalls |
| Größe | 2 Extragroß |
| Material | Spunbond Polypropylene |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Hood Type | Elastisch |
| Mehr anzeigen |