Learn More
Axygen™ Deepwellplatte 96 well, 1,2ml, Superklar, steril (VE=50Stck.)
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- Deepwell (1,2 ml)
- Gut ablesbar
- Vorsterilisiert
Bestellinformation
Abmessungen, Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Produkttyp | 96 Deep-Well-Platte |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1,2 mL |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| DNase-frei | Ja |
| Mehr anzeigen |