Learn More
Chemsplash Staubschutzanzug aus Polypropylen, Reißverschluss vorne, weiß
Artikelnummer. 30058383
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
Packungsgröße:
50 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058383 M 50 Stück
30058238 S 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30058383 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2523.400.005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    113.96 CHF
    105.84 CHF / 50 Stück
    Sparen 8.12 CHF
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Polypropylen-Staubschutzanzug besteht aus einem 30 g/m² schweren Vliesstoff und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss vorne, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln für einen sicheren Sitz sowie eine Kapuze.
Staubschutzanzug aus Polypropylen
  • 30 g/m² Polypropylen-Vliesstoff
  • Reißverschluss vorne
  • Elastisches Handgelenk-/Knöchelband
  • Haube
  • Geeignet für Hygienevorschriften / Lebensmittelverarbeitung
  • Reinräume / Entsorgungsvorgänge
  • PFAS-frei
Beschreibung: Der Polypropylen-Staubschutzanzug besteht aus einem 30 g/m² schweren Vliesstoff und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss vorne, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln für einen sicheren Sitz sowie eine Kapuze. Aus hygienischen Gründen einzeln verpackt, eignet es sich für Hygienevorschriften, Lebensmittelverarbeitung, Reinräume und Entsorgungsvorgänge.
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe M
Geschlecht Unisex
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Partikel
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine