Learn More
Chemsplash Staubschutzanzug aus Polypropylen, Reißverschluss vorne, weiß
Description
Staubschutzanzug aus Polypropylen
- 30 g/m² Polypropylen-Vliesstoff
- Reißverschluss vorne
- Elastisches Handgelenk-/Knöchelband
- Haube
- Geeignet für Hygienevorschriften / Lebensmittelverarbeitung
- Reinräume / Entsorgungsvorgänge
- PFAS-frei
Beschreibung: Der Polypropylen-Staubschutzanzug besteht aus einem 30 g/m² schweren Vliesstoff und verfügt über einen durchgehenden Reißverschluss vorne, elastische Bündchen an Handgelenken und Knöcheln für einen sicheren Sitz sowie eine Kapuze. Aus hygienischen Gründen einzeln verpackt, eignet es sich für Hygienevorschriften, Lebensmittelverarbeitung, Reinräume und Entsorgungsvorgänge.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | S |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Weiß |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Show More |