Learn More
Multiroir™ Lagerungskästen aus Polypropylen
Artikelnummer. 11701465
Click to view available options
Modell:
2 Schubladen
3 Schubladen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11701465
Marke: Multiroir™ 18106
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Multiroir™ Aufbewahrungskästen aus Polypropylen eignen sich als einzelne Einschübe oder als Einsätze in Schränken. Sie sind aus vollständig transparentem Polypropylen gefertigt und als Einzel- oder Doppeleinschubkonfiguration lieferbar.
  • Transparentes Polypropylen
  • Doppelschubfach: 370 x 260 x 175 mm
  • Einzelschubfach: 370 x 260 x 79 mm
  • Doppelschubfach für Möbel mit Rollen: 410 x 320 x 680 mm
Spezifikation
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Form Rechteckig
Produkttyp Schubeinsätze
Menge Je 1
Modell 2 Schubladen
Abmessungen (L x B x H) 380 x 300 x 670 mm
Länge (metrisch) 380 mm
Breite (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 670 mm
Gewicht (metrisch) 4 kg