Learn More
Polyphosphorsäure, TRC
Artikelnummer. 30418802
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30418802 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30418802 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP68947050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Menge 50 g
Summenformel H n+2 P n O 3n+1
Synonym Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMILES COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C