Learn More
Buerkle™ Schnellverschlusskupplung aus Polyoxymethylen mit konischem Außengewinde und Mutterteilen
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
24.60 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Schnellverbindung |
---|---|
Beschreibung | Mit Ventil |
Verpackungsmenge | 1 |
Breite (metrisch) | 3.2 mm |
Enthält | Buchsenverbindungen, Schlauchkupplungen mit konischem Außengewinde |
Beschreibung
- Hergestellt aus Polyoxymethylen oder Polypropylen
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Polyoxymethylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 10 bar, Betriebstemperatur von −40 °C bis +80 °C
- Polypropylenbetriebsdruck bei 20 °C: bis zu 8 bar, Betriebstemperatur von 0 °C bis 110 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Schnellverbindung | |
1 | |
Buchsenverbindungen, Schlauchkupplungen mit konischem Außengewinde |
Mit Ventil | |
3.2 mm |