Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in Standardgröße, 72 x 13 mm
Alle ansehen Fisherbrand Traceable ProdukteBeschreibung
- Delrin™ Glasfaserverstärktes Polyoxymethylen (POM)
- Bietet die höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140°C)
- Einzigartige tropfenförmige Öffnungen für eine bessere Retention von Röhrchen
- Autoklavierbar
- Spritzgegossene Markierungen für die Ausrichtung der Röhrchen
- Stabile Bauweise für den Einsatz in Wasserbädern
- Flache Beschriftungsfläche zur leichteren Identifizierung
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Blau |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen (13 mm), Röhrchen (5 bis 10 ml) |
| Material | Glasfaserverstärktes Polyethylen |
| Positionen | 72 |
| Form | Tropfenförmige Öffnungen |
| Stapelbar | Ja, wenn leer |
| Sterilität | Nicht steril |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 5 bis 10 ml Reagenzgläser |
| Anzahl pro Karton | 1/Cs. |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?