Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Full-Size Teströhrchengestelle, 72 x 16 mm
Aus einem durchgehenden Guss. Fisherbrand™ Delrin™ Reagenzglasgestelle in voller Größe (72 x 16 mm) sind hochbeständig gegen Hitze und Chemikalien.
Marke: Fisherbrand™
21.09 CHF gültig bis 2024-04-26
Benutzen Sie den Promotions-Code "21699" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.22500kg
Beschreibung
- Mit Glasfaser verstärktes Delrin™ Polyoxymethylen (POM)
- Bietet höchste chemische und Hitzebeständigkeit (-40 bis +140 °C)
- Einzigartige, tropfenförmige Öffnung für einen besseren Halt der Röhrchen
- Autoklavierbar
- Eingeprägte Koordinaten für die Ausrichtung des Röhrchens
- Stabiles Design für die Verwendung in Wasserbädern
- Flacher Markierungsbereich für eine einfachere Identifizierung
Spezifikation
Teströhrchengestell | |
Ja | |
Röhrchen (5 bis 10 ml) | |
72 | |
2 Tiers | |
Non-sterile | |
1 | |
127 x 250 x 70 mm | |
5 in. | |
9.8 in. | |
2.8 in. |
6 x 12 | |
Gelb | |
Fiberglasverstärktes Polyethylen | |
Tropfenförmige Öffnungen | |
Yes, When Empty | |
5 bis 10 ml-Reagenzgläser | |
Je | |
127 mm | |
250 mm | |
70 mm | |
16 mm |