Learn More
Kartell™ Klemmen aus Kunststoff (POM)
Aus Polyoxymethylen mit geringer Reibung und ausgezeichneter Formstabilität. Kartell™ Klemmen aus Polyoxymethylen sind farblich codiert nach Schliffgröße und sorgen für einen festen Sitz von Kegelschliffverbindungen.
Marke: Kartell™ 3142300
Additional Details : Gewicht : 0.02070kg
Beschreibung
- Die Kunststoffkonstruktion sorgt für eine korrosionsbeständige Vorrichtung, die das Glas nicht zerkratzt.
- Erhältlich in verschiedenen Farben, die der Verbindungsgröße entsprechen
- Autoklavierbar
- Sichere Verbindung für konische Verbindungen aus Glas mit Standardoberfläche
- Die Kunststoffkonstruktion sorgt für eine korrosionsbeständige Vorrichtung, die das Glas nicht zerkratzt.
- Erhältlich in verschiedenen Farben, die der Verbindungsgröße entsprechen
- Autoklavierbar
- Sichere Verbindung für konische Verbindungen aus Glas mit Standardoberfläche
Spezifikation
1/Packung | |
Polyoxymethylen | |
Autoklavierbar |
Klemme | |
Standard-Glasoberfläche mit konischem Gelenk der Größe 14/23 | |
Gelb |