Learn More
Fisherbrand™ Kryo-Etikettbögen aus Polyolefin
Geeignet für kryogene Bedingungen in Tiefkühlgeräten sowie zum Autoklavieren und Zentrifugieren und für Siedewasserbäder. Fisherbrand™ Kryoetikettenbögen aus Polyolefin enthalten vorgestanzte, abziehbare Etiketten, die für den Einsatz bei Tiefsttemperaturen entwickelt wurden.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15316148
  • 9635.00 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab:
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturresistenz: -196 °C bis 150 °C.
  • Flüssigkeits- und Dampfphase LN2, Wasserbäder bis 100 °C und Autoklavieren und moderate Öfen bis 150 °C
  • Chemisch inert und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und ätzende Stoffe.
  • Haftet auf den meisten Kunststoffen (Röhrchen aus 100 % reinem PP empfohlen), Glas und Metallen ohne Risse, Abplatzungen oder Ablösungen
  • Keine Druckerprobleme durch Etikettenbögen
  • Flexibles Polyolefinmaterial und Acrylklebstoff
  • Einzigartige Zusammensetzung, die sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht
  • 20 Blätter pro Packung
  • Autoklavierbar
  • Einwegprodukt
  • Rainbow Packs enthalten jeweils 4 Blätter in den Farben Blau, Grün, Orange, Rot und Gelb
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Rot
85
Rechteck
33 x 13 mm
13 mm
Acryl
1,5 ml-Röhrchen
1700 Etiketten
-196 °C° bis +150 °C°
33 mm