Learn More
Polymyxin B-Sulfat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11467660 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mU
25 mU
5 mU
50 mU
Packungsgröße:
10 Mikroeinheiten
25 Mikroeinheiten
5 Mikroeinheiten
50 Mikroeinheiten
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467660 5 mU 5 Mikroeinheiten
11477660 10 mU 10 Mikroeinheiten
11487660 25 mU 25 Mikroeinheiten
11497660 50 mU 50 Mikroeinheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11467660 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210056505
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemische Identifikatoren
CAS 1405-20-5
Summenformel C48H84N16O17S
Molekulargewicht (g/mol) 1189.36
MDL-Nummer MFCD00131991
InChI-Schlüssel HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Aerosporin
PubChem CID 133109994
IUPAC-Name N-[(2 S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]-12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
SMILES OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polymyxin B-Sulfat
Typ Polymyxin B-Sulfat
Namenshinweis Aerosporin-Aktivität: >6,000 u/mg
Physikalische Form Pulver
Farbe Weiß
Menge 5 mU
Formelmasse 1385.61
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polymyxin B Sulfate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: polymyxin B sulphate