Learn More
Melford Polymyxin B-Sulfat
Artikelnummer. 30018704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018704 5 g 5 Gramm
30018703 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018704 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P401605.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polymyxin-B-Sulfat ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Polymyxine und wirkt vor allem gegen gramnegative Bakterien.
Polymyxin-B-Sulfat ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Polymyxine und wirkt vor allem gegen gramnegative Bakterien.
Polymyxin B wird aus Bacillus polymyxa gewonnen und wirkt durch die Störung der Integrität der bakteriellen Zellmembran.
Im Bereich der Mikrobiologie und Zellkultur wird Polymyxin-B-Sulfat häufig zur Verhinderung bakterieller Kontamination eingesetzt. Es ist besonders wirksam gegen gramnegative Bakterien, einschließlich multiresistenter Stämme wie Pseudomonas aeruginosa. Um das Wachstum dieser Bakterien zu hemmen und die Reinheit der Kulturen zu erhalten, fügen die Forscher Polymyxin B zu den Nährmedien oder Lösungen hinzu.
Insgesamt ist Polymyxin B Sulfat ein wertvolles Antibiotikum auf dem Markt der Biowissenschaften, das vor allem in der Mikrobiologie, Zellkultur und molekularbiologischen Forschung eingesetzt wird. Seine Wirksamkeit gegen gramnegative Bakterien und multiresistente Stämme macht es zu einem entscheidenden Werkzeug für die Aufrechterhaltung steriler Kulturen und die Erforschung bakterieller Krankheitserreger. Bei der Anwendung in Zellkulturen muss jedoch die mögliche Toxizität sorgfältig berücksichtigt werden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polymixin B Sulfate
CAS 1405-20-5
Menge 5 g
Summenformel C55H96N16O13-2H2SO4