Learn More
Melford Polymyxin B-Sulfat
Beschreibung
Polymyxin-B-Sulfat ist ein Antibiotikum aus der Gruppe der Polymyxine und wirkt vor allem gegen gramnegative Bakterien.
Polymyxin B wird aus Bacillus polymyxa gewonnen und wirkt durch die Störung der Integrität der bakteriellen Zellmembran.
Im Bereich der Mikrobiologie und Zellkultur wird Polymyxin-B-Sulfat häufig zur Verhinderung bakterieller Kontamination eingesetzt. Es ist besonders wirksam gegen gramnegative Bakterien, einschließlich multiresistenter Stämme wie Pseudomonas aeruginosa. Um das Wachstum dieser Bakterien zu hemmen und die Reinheit der Kulturen zu erhalten, fügen die Forscher Polymyxin B zu den Nährmedien oder Lösungen hinzu.
Insgesamt ist Polymyxin B Sulfat ein wertvolles Antibiotikum auf dem Markt der Biowissenschaften, das vor allem in der Mikrobiologie, Zellkultur und molekularbiologischen Forschung eingesetzt wird. Seine Wirksamkeit gegen gramnegative Bakterien und multiresistente Stämme macht es zu einem entscheidenden Werkzeug für die Aufrechterhaltung steriler Kulturen und die Erforschung bakterieller Krankheitserreger. Bei der Anwendung in Zellkulturen muss jedoch die mögliche Toxizität sorgfältig berücksichtigt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polymixin B Sulfate |
| CAS | 1405-20-5 |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C55H96N16O13-2H2SO4 |