Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Leicht lesbar
- Gedruckte rote Skala; nicht erhaben
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.98 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 2.5 cm |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | PMP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für glasartige Klarheit |
| Höhe (angloamerikanisch) | 1,37 in. |
| Höhe (metrisch) | 3.5 cm |
| Schritten | 2 ml |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 302 °F |
| Mehr anzeigen |