Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polymethylpenten
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
150 ml
400 ml
600 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
12 Stück
4 Stück
6 Stück
Beschreibung
- Easily readable
- Printed red scale; not raised
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 5.94 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 15.1 cm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | PMP |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für glasartige Klarheit |
| Höhe (angloamerikanisch) | 8.34 in. |
| Höhe (metrisch) | 21.2 cm |
| Schritten | 200 mL |
| Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 302 °F |
| Mehr anzeigen |