Learn More
Vitlab™ Pinzette aus Polymethylpenten (PMP)
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Weiß, spitz, elastisch
Spezifikation
Spezifikation
| Spitzenform | Spitz |
| Material | Polymethylpenten |
| Länge (metrisch) | 145 mm |
| Produkttyp | Pinzette |
| Menge (Anzahl pro Karton) | 10 Packung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Autoklaven und Mikrowellen, zum Abfüllen und Umgießen |
| Typ | Pinzette |