Learn More
Vitlab™ Pinzette aus Polymethylpenten (PMP)
Artikelnummer. 10350881
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 mm
145 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10350881
Marke: Vitlab™ 67895
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Konstruktion mit PMP gewährleistet besondere Widerstandsfähigkeit. VITLab™ Pinzetten aus Polymethylpenten eignen sich optimal zum Abfüllen und Umgießen.
  • Weiß, spitz, elastisch 
Spezifikation
Spitzenform Spitzes Ende
Material Polymethylpenten
Länge (metrisch) 115 mm
Produkttyp Pinzette
Menge (Anzahl pro Karton) 10 Packung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Autoklaven und Mikrowellen, zum Abfüllen und Umgießen
Typ Pinzette