Learn More
Lauda™ Schläuche aus Polymer
Aus EPDM. Lauda™ Polymer-Schläuche sind Schläuche, die an Pumpendüsen angeschlossen werden.
Marke: Lauda™ LZS 019
Additional Details : Gewicht : 30.00000kg
Beschreibung
- Polymer-Schläuche zum Anschluss an Pumpendüsen
Spezifikation
−35 °C bis +90 °C | |
Zubehör, Schläuche | |
EPDM-Gummi | |
9 mm |