missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Polymax 1040 (5° Tilt Angle)

Artikelnummer. 17333470 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17333470 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17333470 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5434220502
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

The Polymax 1040 can be integrated into the incubation system, making temperature controlled applications possible.

  • The 1000 series device can be integrated into the incubation system. This makes temperature-controlled applications with the Polymax 1040 possible.
  • With a load weight of up to 5 kg, all the required samples can be moved on this platform wave shaker. The speed can be adjusted between 2 to 50 rpm and the device can be operated either continuously or with a timer (max. 120 minutes).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.