Learn More
Scilabub™ Polyimid-Kryo-Handschuhe
Artikelnummer. 11813811
Click to view available options
Größe:
Klein
M
Groß
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 11813811
Marke: Scilabub™ GLO/CMEL
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Polyimid-Kryohandschuhe wurden speziell für die Handhabung von sehr kalten Objekten entwickelt, die in gasförmigem Flüssigstickstoff (zwischen -120° C und -190° C) gelagert werden.
  • Entwickelt für den Umgang mit sehr kalten Objekten, typischerweise solche, die in der Dampfphase von Flüssigstickstoff (im Bereich von 120 ° bis 190 °C) gelagert werden
  • Die Handschuhe dürfen nicht in Flüssigstickstoff getaucht werden
  • Die Außenschicht ist wasserdichtes Material, das Kondenswasser auf kalten Oberflächen abhält
  • Gasdurchlässig (einschließlich Wasserdampf) für einen erhöhten Benutzerkomfort, sodass sich keine Kondensation im Inneren bildet
  • Die Nahtlöscher sind nicht versiegelt, um die Masse um die Finger zu reduzieren
  • Sehr langlebig, behalten ihre Flexibilität (versteifen allerdings etwas) über lange Zeiträume in kalten Umgebungen
  • Außenmaterial aus Polyimid, Polyolefin mit etwas Polyester als Füllung und Baumwoll-Futter
  • Hergestellt nach EN 511
Spezifikation
Klassifikation PSA-Kategorie III
Coating Material Polyimid
Farbe Blau
Material Gewebe
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Kryohandschuhe
Größe Groß
Sterilität Nicht steril
Temperature (Metric) Max –190 °C
Auskleidungsmaterial Baumwolle
Menge 1 Packung
Beständig gegen Wasser
Länge (metrisch) 500 mm