Learn More
Polygalakturonsäure (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30417189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30417189 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP6891005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polygalacturonic acid
CAS 25990-10-7
Summenformel (C6 H10 O7)n
Menge 5 g
Synonym Galacturonic acid polymer
InChI-Formel InChI=1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4+,5-/m0/s1
SMILES O[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)O
IUPAC-Name poly-(2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5-Tetrahydroxy-6-oxo-hexansäure