Learn More
Polygalakturonsäure, >86 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. p-4404493 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11498360
Marke: MP Biomedicals 0210271105
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 25990-10-7
Summenformel (C6H8O6)n
Molekulargewicht (g/mol) 194.14
MDL-Nummer MFCD00131972
InChI-Schlüssel AEMOLEFTQBMNLQ-BKBMJHBISA-N
Synonym Alpha-d-Galactopyranuronsäure, Calcium-Pektat, Natrium-pectat, Alpha-d-Galakturonsäure, Calcium-Polygalakturonat, Pektat, Sulfatierte Polygalakturonsäure, Galacturonat, sulfated polygalacturonic acid, galacturonate
PubChem CID 445929
ChEBI CHEBI:33885
IUPAC-Name (2S,3R,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tetrahydroxyoxan-2-Carbonsäure
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O-*)[C@H](OC1-*)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polygalakturonsäure
Namenshinweis aus Pektin
Farbe Braun bis weiß
Prozentgehaltsbereich > 86 %
Menge 5 g
Formelmasse (176)n; n = 150 bis 400
Reinheit (%) 88.7 %
Physikalische Form Kristallpulver