Learn More
Polyethylenimin auf Kieselgel-Beads, Anionenaustauschharz, benzyliert, 40 bis 200 Mesh, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11339458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339458 10 mL 10 Milliliter
11319458 50 mL 50 Milliliter
11329458 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11339458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043305.AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Organische Festphasensynthese, Affinitätschromatographie, Katalysatorunterstützung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Namenshinweis Benzylated
Physikalische Form Pulver
Menge 10 mL
Netzgröße 40 to 200 Mesh
Empfindlichkeit Hygroscopic