Learn More
Polyethylenimin auf Kieselgel-Beads, Anionenaustauschharz, benzyliert, 20 bis 40 Mesh
Artikelnummer. 11309458
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11309458 10 mL 10 Milliliter
11399448 50 mL 50 Milliliter
11389448 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11309458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043304.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Organische Festphasensynthese, Affinitätschromatographie, Katalysatorunterstützung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-98-6
Summenformel ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molekulargewicht (g/mol) 43.07
MDL-Nummer MFCD00084427
InChI-Schlüssel NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC-Name Aziridin
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Namenshinweis Benzylated
Physikalische Form Perlen
Menge 10 mL
Netzgröße 20 to 40 Mesh
Empfindlichkeit Hygroskopisch