Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethylenimin, 50 % |
| Namenshinweis | wässerige Lösung |
| CAS | 9002-98-6 |
| Menge | 50 ml |
| Summenformel | ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x |
| MDL-Nummer | MFCD00084427 |
| Synonym | Ethylenimin, Azacyclopropan, Dimethyleneimin, Polyethylenimin, Dihydroaziren, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin |
| InChI-Schlüssel | NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | *-CCNCCN(-*)CCN-* |
| IUPAC-Name | Aziridin |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Polyethyleneimine, 50% Aqueous Solution
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: polyethylene amine