Learn More
Polyethylenimin, verzweigt, Molekulargewicht 600, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Polyethyleneimine, branched, M.W. 600 acts as an auxiliary agent. It is used in paper-making, water treatment, detergents, adhesives and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyethyleneimine, branched |
| Farbe | Gelb |
| Namenshinweis | M.W. 600 |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in toluene,methanol,ethanol,chloroform and xylene. Insoluble in water,alcohol,benzene,ethyl ether and acetone. |
| Menge | 100 g |
| Reinheit (%) | 99% |
| Geruch | Amine-like |
Sicherheit und Handhabung
- Polyethyleneimine, branched, M. W. 600
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Polyethyleneimine