Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Weithalsspritzflasche aus Polyethylen mit Zwei-Farben-Sicherheitsetikett
Catalog Number p-8007858
Click to view available options
Chemical Label:
Ethylacetat
Wasser
Spritzflaschen mit weitem Hals für einfaches Nachfüllen.
  • Das Ventil verhindert Tropfen — und ermöglicht das Dispensieren der Waschflasche in aufrechter oder invertierter Position
  • Weithalsflasche mit 53 mm (2 in.) zur einfachen Nachfüllung
  • Polypropylenverschluss; farbcodiert zur einfachen Identifizierung
  • Durchscheinendes, lösungsmittelbeständiges LDPE
  • Erfüllt die Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 53 mm
Verschlusstyp Grüne Kappe aus Polypropylen
Dispensierung durch den Verschluss Ja
Chemical Label Ethylacetat
Produkttyp Spülflasche
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchscheinend
Außendurchmesser (metrisch) Hals 53 mm
Enthält Grüne Kappe aus Polypropylen
Material Polyethylen
Menge 3 Packung
Verschlussfarbe Grün
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Anforderungen des US-Standards OSHA, die in der Norm zur Gefahrenkommunikation (Hazard Communication Standard) 29 CFR 1910.1200 festgelegt sind
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Nein
Öffnung Weit
Form Zylindrisch