Learn More
Kartell™ Spritzflaschen aus Polyethylen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
Beschreibung
Die Kartell™ Polyethylen-Spritzflaschen sind ideal für destilliertes Wasser. Die ausströmende Flüssigkeit wird durch den Druck der Hand reguliert.
- Optimal für destilliertes Wasser
- Der Flüssigkeitsstrom wird durch Handdruck reguliert.
- Die Dispensierspitze sorgt für einen ultrafeinen Strahl.
- Die Spitze kann entfernt werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
- Für Lebensmittel geeignet
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 35 mm |
Höhe (metrisch) | 96 mm |
Produkttyp | Spülflasche |
Kapazität (metrisch) | 50 ml |
Farbe | Durchscheinend |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für destilliertes Wasser, Lebensmittel |
Material | Polyethylen |
Produktlinie | Flasche |