Learn More
Kautex™ Weithalsbehälter aus Polyethylen-Terephthalat (PET)
Artikelnummer. 10396301
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Anzahl pro Karton:
44
96
162
406
480
Packungsgröße:
1 Stück
162 Stück
406 Stück
44 Stück
480 Stück
96 Stück
Artikelnummer. 10396301
Marke: Kautex™ 2000074373
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die kristallklaren Kautex™ Weithals-Behälter aus Theraphthalat (PETG) haben eine brillante Transparenz, die hervorragend für Produktpräsentation geeignet sind.
  • Transparentes PETG
  • Quadratisch
  • Auslaufsicherer schwarzer Verschluss durch Schaumstoffeinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 200 ml
Farbe Durchsichtig
Innendurchmesser (metrisch) Hals 41 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand
Enthält Verschluss, Schaumstoffeinsatz
Material Polyethylenterephthalat
Anzahl pro Karton 406
Menge 406/Karton
Verschlussfarbe Schwarz
Closure Included Nein
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 88 mm
Produkttyp Weithalsbehälter
Zur Verwendung mit (Geräte) Verschluss, Schaumstoffeinsatz
Verschlussmaterial Polyethylen