Learn More
Heinz Herenz Polyethylene Terephthalate Bottles for Water Sampling
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
For Water Sampling
Beschreibung
- Bottles for water sampling
- 250 mL
- PET
- Without sodium thiosulfate
- Transparent
- Sterile
- Wide neck
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 0.055 gal. |
| Farbe | Clear |
| Material | PET |
| Sterilität | Sterile |
| Closure Included | Yes |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Graduated | Yes |
| Öffnung | Wide |
| Form | Square |
| Mehr anzeigen |