Learn More
Euro Protection™ Polyethylene Tarpaulin
Artikelnummer. p-7146809
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
4 x 5 m
8 x 12 m
Menge:
1/Packung
12/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
12 Stück
Artikelnummer. 12043586
Marke: Euro Protection™ 77182
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Euro Protection™ Polyethylene Tarpaulin is a convenient, lightweight cover suitable for a variety of protective uses.
  • Woven polyethylene construction
  • Two-colored, blue-green
  • Eyelets every meter
  • Lightweight
Spezifikation
Material Woven Polyethylene
Farbe Blue, Green
Abmessungen (L x B) 8 x 12 m
Menge 1/Packung