Learn More
Fisherbrand™ Doppelendiger Magnetrührstab aus PTFE mit Kreuzkopf
Zur Verwendung mit PTFE-Kolben in Ausführungen mit einfacher oder gezackter Spitze.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.04800kg
Artikelnummer. 10544742
  • 40.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Borosilikatglas
  • Zur Verwendung mit PTFE-Kolben in Ausführungen mit einfacher oder gezackter Spitze
  • Ultrareine Gefäße ohne Kontamination
  • Standardmäßige Höhe von 0.15 mm bis 0.25 mm
Spezifikation
Spezifikation
Höhe: 150 mm
Ja
Bohrung: 15 mm
Borosilikat
Homogenisierung
0.15 bis 0.25 mm
Weiß
10 ml
Gewebemühle-Gefäß
Kolben