Learn More
Masterflex™ Gerades Verbindungsstück aus Polyethylen
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 Zoll
3/4 Zoll
5/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Ideal für Niederdruckanwendungen
- Chemisch beständig
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
- Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbinder mit Stecktülle |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | HDPE |
| Schlauchgröße | 5/8 Zoll |
| Schlauchanschluss | 5/8 in. |
| Auslassanschluss | 5/8 Zoll |
| Anschlussgröße | 5/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Gerades Verbindungsstück |