Learn More
Masterflex™ Gerades Verbindungsstück aus Polyethylen
Artikelnummer. 11765559
Click to view available options
Schlauchgröße:
1 Zoll
3/4 Zoll
5/8 Zoll
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11765559
Marke: Masterflex™ 3062179
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug
  • Ideal für Niederdruckanwendungen
  • Chemisch beständig
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Kostengünstige Stecknippelanschlüsse zum einfachen Verbinden von Flüssigkeitspfaden ohne Werkzeuge
  • Durch einfaches Aufstecken der Schlauchleitung oder des Schlauchs auf den Nippel wird eine sichere Abdichtung hergestellt
Spezifikation
Beschreibung Verbinder mit Stecktülle
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material HDPE
Schlauchgröße 5/8 Zoll
Schlauchanschluss 5/8 in.
Auslassanschluss 5/8 Zoll
Anschlussgröße 5/8 Zoll
Sterilisationsmethode Ethylenoxid
Farbe Durchscheinend
Produkttyp Gerades Verbindungsstück