missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ark Plas™ Polyethylen-Spiralummantelung
Eine ideale Abdeckung zum Bündeln und Schützen von Schläuchen und Drähten
Marke: Ark Plas™ WXX77-TE1
Additional Details : Gewicht : 1.47600kg
Beschreibung
Spezifikation
Schwarz | |
Polyethylen | |
30 m | |
Paketbereich: 5/8 bis 4-1/2 Zoll |
Standard-Spiralummantelung | |
15.875 mm (5/8 Zoll) | |
1.5748 mm |