Learn More
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Polyethylenmanschetten sind aus transparentem, 0.1 mm dickem Polyethylen gefertigt.
Marke: GUERIN PLASTIQUES 50153
Additional Details : Gewicht : 7.47000kg
Beschreibung
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
350 m | |
Transparent | |
Polyethylen | |
Polyethylene Sleeve |
0.1 Dicke x 120 B (mm) | |
Food Quality | |
1 Packung |