Learn More
GUERIN PLASTIQUES Transparente Polyethylen-Hülsen
Geeignet für die Lebensmittelverarbeitung und allgemeine Anwendungen. Fisherbrand™ Polyethylenmanschetten sind aus transparentem, 0.1 mm dickem Polyethylen gefertigt.
Marke: GUERIN PLASTIQUES 50149
Additional Details : Gewicht : 3.60000kg
Beschreibung
- 350 m Gesamtlänge
- Auf einer handlichen Rolle
- In verschiedenen Breiten erhältlich
Spezifikation
1 Packung | |
Polyethylen | |
350 m | |
Transparent |
Sleeve | |
Food Quality | |
0.1 Dicke x 55 B (mm) |