Learn More
Polyethylenfolie, geringe Dichte, 12.7 mm (0.5 Zoll) Dicke, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15496825
Change view
Click to view available options
Menge:
300 x 300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15496825 300 x 300 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045216.HB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene sheet
Namenshinweis Low Density, 12.7mm (0.5 in.) thick
CAS 9002-88-4
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 300 x 300 mm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153