Learn More
Fisherbrand™ Probenbeutel aus Polyethylen
Für den Einsatz im Labor zum Transfer von Proben in einer sterilen Umgebung.
Marke:  Fisherbrand™ 14955192
Artikelnummer. 11994385
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.90 CHF
    41.37 CHF / 250 Stück
    Sparen 50.53 CHF
    54% Rabatt
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-06-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sichere, kontaminationsfreie Beutel für zuverlässige Analysenergebnisse
  • Hergestellt aus schwerem, reinem Polyethylen, das den FDA-Spezifikationen entspricht
  • Geeignet für feste, halbfeste und flüssige Materialien
  • Einfache Handhabung, Probe einlegen und durch viermaliges Drehen des Beutels nach außen und umbiegen der Drahtenden nach innen versiegeln
  • Wirtschaftliche und effiziente Methode zum Sammeln, Aufbewahren und Transportieren von Proben