Learn More
Polyethylenstab, niedrige Dichte, 12.7 mm (0.5 Zoll) Durchmesser, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446805
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 cm
Packungsgröße:
30 Zentimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446805 30 cm 30 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15446805 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045179.BV
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene rod
Namenshinweis Low Density, 12.7mm (0.5 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Physikalische Form Stange
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 30 cm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153