Learn More
Polyethylenstab, hohe Dichte, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser
Artikelnummer. 15476785
Change view
Click to view available options
Menge:
30 cm
Packungsgröße:
30 Zentimeter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15476785 30 cm 30 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15476785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045159.BV
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene rod
Namenshinweis High Density, 6.35mm (0.25 in.) dia.
CAS 9002-88-4
Physikalische Form Stange
Summenformel (C2H4)n
MDL-Nummer MFCD00084423
Synonym ethylene, acetene, elayl, olefiant gas, athylen, etileno, liquid ethylene, polyethylene, bicarburretted hydrogen, plastipore
Menge 30 cm
InChI-Schlüssel VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC-*
IUPAC-Name Ethen
Molekulargewicht (g/mol) 28.05
PubChem CID 6325
ChEBI CHEBI:18153
Geruch Odorless