Learn More
Brady™ X100 LABEL M71-125-1-342YL
Artikelnummer. 11787114
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Gelb
Packungsgröße:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
11787114 Gelb 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11787114 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 114940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität UL-Zulassung gemäß UL224; SAE-AMS-DTL-23053/5C (Klasse 1); SAE-AS-81531
Beschreibung BMP71 PermaSleeve Drahtmarkierungshülsen
Farbe Gelb
Ausführung Matt
Material Polyolefin
Bedruckbare Seiten Ein
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Schrumpfrate 3:01
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 100 °C
Drahtstärke 22 bis 16 AWG
Abmessungen (L x B) 6,00 x 25,78 mm
Breite (metrisch) 25,78 mm
Höhe (metrisch) 6,00 mm