Learn More
Polyethylenoxid, MW 1.000.000
Artikelnummer. 11305917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11305917 25 g 25 Gramm
11325917 100 g 100 Gramm
11315917 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11305917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043678.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25322-68-3 | (C₂H₄O)ₙ | 62,07 g/mol
Polyethylenoxid wird als Schmierstoff für Gummiformen, Textilien, Metallbearbeitung und Keramikherstellung verwendet. Außerdem findet es Verwendung in Lebensmittelverpackungen, wasserbasierten Farben, Polituren, Papierbeschichtungen, Dispergiermitteln und chemischen Zwischenprodukten. Darüber hinaus wird es verwendet, um wässrigen Lösungen Viskosität zu verleihen und deren Fließverhalten zu verändern.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25322-68-3
Molekulargewicht (g/mol) 62.07
InChI-Schlüssel LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Ethan-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyethylene oxide
Namenshinweis M.W. 1,000,000
pH 5 bis 7
Physikalische Form Pulver
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD01779601
Merck Index 14,7568
Löslichkeitsinformationen Soluble in organic solvents,aromatic hydrocarbons and water. Slightly soluble in aliphatic hydrocarbons.
Menge 25 g
Geruch Geruchsneutral
RUO– Nur für Forschungszwecke