Learn More
Pal International™ Überschuhe aus Polyethylen
Entwickelt für eine bessere Passform und verbesserten Komfort. PAL International™ Deluxe Stoffüberschuhe mit glatter Sohle sind besonders für Laboratorien oder für Besucher von hygienischen Produktionsstätten geeignet.
Marke: Pal International™ N68110CN
Additional Details : Gewicht : 3.58200kg
Beschreibung
- Hergestellt aus robustem und langlebigem Vliesstoff aus Polypropylen.
- Überschuh mit höherer Spezifikation für eine bessere Passform und verbesserten Tragekomfort.
- Besonders geeignet für empfindlichere Bereiche wie Labors oder für Besucher von hygienischen Produktionsstätten.
- Die geprägte Sohle bietet zusätzlichen Halt und Strapazierfähigkeit.
- Elastisches Band für einfaches Tragen und Abnehmen
- Einwegprodukt
- Einheitsgröße.
- Packung mit 200 Stück
Spezifikation
Weiß | |
Polypropylen | |
Glatt | |
Überschuhe |
Elastische Beinabschlüsse | |
Einheitsgröße | |
Glatte Sohle |