Learn More
BioClean™ SafeStep NSO Reinraum-Überschuhe
Artikelnummer. 12962245
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
400 mm
455 mm
Packungsgröße:
400 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
12962245 455 mm 400 Stück
12952245 400 mm 400 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12962245 Lieferant BioClean™ Lieferanten-Nr. NSO018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.70 CHF
    206.33 CHF / 400 Stück
    Sparen 172.37 CHF
    45% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Überschuhe weisen eine geringe Partikelabgabe auf und werden so verarbeitet, dass Folgendes gewährleistet ist: ISO Kompatibilität mit Klasse 5. Die Elastomerbeschichtung gewährleistet guten Halt und Langlebigkeit.
  • Rutschfest
  • Setzt nur wenig Partikel frei
  • Langlebig
  • Elastomer-Beschichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Polyethylen
Farbe Weiß
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2015
Verpackungsmenge 100 Stück pro versiegeltem PE-Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; vier Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (400 Stück)
Länge (metrisch) 455 mm
Höhe (metrisch) 170 mm
Produkttyp Schuhüberzieher für kontrollierte Umgebungen